1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate, Ethyl 1-Boc-3-piperidinecarboxylate
713724-5G
SIAL713724-5GEA
0
EUR
SIAL713724-5G
1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester, Sigma-Aldrich®
1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester
Formel:
C₁₃H₂₃NO₄ Molecular Weight: 257,33 g/mol |
MDL:
MFCD04116274 CAS-Nummer: 130250-54-3 |