3'-Amino-4'-bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3-Amino-4-bromophenyl)ethanone
714437-5G
SIAL714437-5GEA
111
EUR
SIAL714437-5G
3'-Amino-4'-bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Amino-4'-bromacetophenon
Formel:
C₈H₈BrNO Molecular Weight: 214,592 g/mol |
MDL:
MFCD00466451 CAS-Nummer: 37148-51-9 |