(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Chloropyridin-4-yl)methanol, 2-Chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-methanol
714445-250MG
SIAL714445-250MGEA
35.5
EUR
SIAL714445-250MG
(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,57 g/mol |
MDL:
MFCD06858767 CAS-Nummer: 100704-10-7 |