4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
714496-1G
SIAL714496-1GEA
48.5
EUR
SIAL714496-1G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃ClF₄O₂S Molecular Weight: 262,61 g/mol |
MDL:
MFCD01091000 CAS-Nummer: 176225-09-5 UN: 3261 ADR: 8,II |