4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
714542-1G
SIAL714542-1GEA
58.5
EUR
SIAL714542-1G
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 237 g/mol |
MDL:
MFCD01631385 CAS-Nummer: 144584-66-7 |