5-Amino-2-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
714593-1G
SIAL714593-1GEA 50.7 EUR
SIAL714593-1G
5-Amino-2-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
MDL: MFCD01632180
CAS-Nummer: 1827-27-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III