2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
714607-5G
SIAL714607-5GEA
31.2
EUR
SIAL714607-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molecular Weight: 210,58 g/mol |
MDL:
MFCD01631469 CAS-Nummer: 64372-62-9 |