4-Brom-2-fluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Brom-2-fluorphenyl)methanol
714615-5G
SIAL714615-5GEA
80.4
EUR
SIAL714615-5G
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol |
MDL:
MFCD00143265 CAS-Nummer: 188582-62-9 |