5-Chlor-2,3-diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3-Diamino-5-chlorpyridin, 5-Chlorpyridin-2,3-diyldiamin
714623-5G
SIAL714623-5GEA 56.5 EUR
SIAL714623-5G
5-Chlor-2,3-diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2,3-diaminopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
Molecular Weight: 143.58 g/mol
Siedepunkt: 288
Schmelzpunkt: 174…175 °C
MDL: MFCD01230986
CAS-Nummer: 25710-20-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III