2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chlor-3-fluor-2-pyridylamin, 5-Chlor-3-fluorpyridin-2-amin
714631-1G
SIAL714631-1GEA
76.6
EUR
SIAL714631-1G
2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₄ClFN₂ Molecular Weight: 146,55 g/mol |
MDL:
MFCD09878434 CAS-Nummer: 246847-98-3 |