3-Bromisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromopyridine-4-carboxylic acid, 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
714658-1G
SIAL714658-1GEA
52.4
EUR
SIAL714658-1G
3-Bromisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
3-Bromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Molecular Weight: 202.01 g/mol |
MDL:
MFCD00040944 CAS-Nummer: 13959-02-9 |