Natriumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

71496-1KG 71496-250G
SIAL71496-1KGEA 84 EUR
SIAL71496-1KG SIAL71496-250G
Natriumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119.98 g/mol
Schmelzpunkt: ∼650 °C
Dichte: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR