Isobutyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
715077-25G
SIAL715077-25GEA
66.7
EUR
SIAL715077-25G
Isobutyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,23 g/mol |
MDL:
MFCD00020167 CAS-Nummer: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |