tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: TSPP, Natriumpyrophosphat tetrabasisch Decahydrat, tetra-Natriumpyrophosphat Decahydrat, Natriumdiphosphat Decahydrat, Natriumpyrophosphat Decahydrat

71515-250G
SIAL71515-250GEA 71.4 EUR
SIAL71515-250G
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel: Na₄P₂O₇·10H₂O
Molecular Weight: 446,06 g/mol
Schmelzpunkt: 990 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149200
CAS-Nummer: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR