2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid, pinacol ester
715328-500MG
SIAL715328-500MGEA
98.7
EUR
SIAL715328-500MG
2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BFO₃ Molecular Weight: 250,07 g/mol |
MDL:
MFCD11867877 CAS-Nummer: 1112208-82-8 |