2-Benzyloxy-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-Benzyloxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-(Benzyloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
715484-1G
SIAL715484-1GEA
61.4
EUR
SIAL715484-1G
2-Benzyloxy-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Benzyloxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₂BNO₃ Molecular Weight: 311,19 g/mol |
MDL:
MFCD06798263 CAS-Nummer: 832735-54-3 |