4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
715492-1G
SIAL715492-1GEA
37.6
EUR
SIAL715492-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₂BNO₃ Molecular Weight: 193,01 g/mol |
MDL:
MFCD02258943 CAS-Nummer: 405520-68-5 |