2,3-Dibrom-5-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-Dibrom-5-methylpyridin
715727-1G
SIAL715727-1GEA
46.4
EUR
SIAL715727-1G
2,3-Dibrom-5-picolin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibrom-5-picolin
Formel:
C₆H₅Br₂N Molecular Weight: 250,92 g/mol |
MDL:
MFCD04112574 CAS-Nummer: 29232-39-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |