2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
716359-1G
SIAL716359-1GEA
43.5
EUR
SIAL716359-1G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₄F₂O₄ Molecular Weight: 202,12 g/mol |
MDL:
MFCD01631473 CAS-Nummer: 126120-85-2 |