2,5-Dibrom-3-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
716375-5G
SIAL716375-5GEA 63.6 EUR
SIAL716375-5G
2,5-Dibrom-3-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₄Br₂S
MDL: MFCD00015470
CAS-Nummer: 13191-36-1
EINECS: 236-147-4