(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
716391-1G
SIAL716391-1GEA
56.1
EUR
SIAL716391-1G
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Molecular Weight: 182,18 g/mol |
MDL:
MFCD00016829 CAS-Nummer: 1131-94-8 |