di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

71645-1KG 71645-5KG
SIAL71645-1KGEA 77.6 EUR
SIAL71645-1KG SIAL71645-5KG
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR