di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

71649-1KG 71649-500G
SIAL71649-1KGEA 157 EUR
SIAL71649-1KG SIAL71649-500G
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR