4'-Methoxy-2-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 4-Methoxyphenacyl chloride
716618-1G
SIAL716618-1GEA
69.7
EUR
SIAL716618-1G
4'-Methoxy-2-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxy-2-chloracetophenon
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,6196 g/mol |
MDL:
MFCD00216508 CAS-Nummer: 2196-99-8 |