Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
717401-1G
SIAL717401-1GEA
51.3
EUR
SIAL717401-1G
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂S Molecular Weight: 247,32 g/mol |
MDL:
MFCD00126391 CAS-Nummer: 4815-36-5 |