Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
717428-1G
SIAL717428-1GEA
49
EUR
SIAL717428-1G
Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₈H₁₁NO₂S Molecular Weight: 185,24 g/mol |
MDL:
MFCD00052874 CAS-Nummer: 7210-77-7 |