2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(4-Bromophenyl)-5-methylthiazol-2-amine
717851-1G
SIAL717851-1GEA
43.7
EUR
SIAL717851-1G
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂S Molecular Weight: 269,16 g/mol |
MDL:
MFCD00170268 CAS-Nummer: 65705-44-4 |