3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
717878-1G
SIAL717878-1GEA
65
EUR
SIAL717878-1G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,07 g/mol |
MDL:
MFCD01940433 CAS-Nummer: 149739-65-1 |