3-Phenyl-5-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
718092-1G
SIAL718092-1GEA
55.8
EUR
SIAL718092-1G
3-Phenyl-5-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,17 g/mol |
MDL:
MFCD01936010 CAS-Nummer: 14442-12-7 |