2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methylthiazole-4-carboxylic acid
718440-1G
SIAL718440-1GEA
58.6
EUR
SIAL718440-1G
2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₂S Molecular Weight: 143,1637 g/mol |
MDL:
MFCD03407332 CAS-Nummer: 35272-15-2 |