Aluminiumoxid ≥99,8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver 13 nm (TEM), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

718475-100G
SIAL718475-100GEA 224 EUR
SIAL718475-100G
Aluminiumoxid ≥99,8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver 13 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR