1-Methyl-2-(tributylstannyl)indol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
719366-1G
SIAL719366-1GEA
247
EUR
SIAL719366-1G
1-Methyl-2-(tributylstannyl)indol, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-(tributylstannyl)indol
Formel:
C₂₁H₃₅NSn Molecular Weight: 420,21 g/mol |
MDL:
MFCD09265483 CAS-Nummer: 157427-46-8 |