Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz
71945-250G 71945-1KG
SIAL71945-250GEA 61.8 EUR
SIAL71945-250G SIAL71945-1KG
Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Molecular Weight: 160.10 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819