di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Borax, Sodium tetraborate

MQ200

71997-100G 71997-1KG 71997-500G
SIAL71997-100GEA 105 EUR
SIAL71997-100G SIAL71997-1KG SIAL71997-500G
di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Molecular Weight: 201.22 g/mol
Siedepunkt: 1575
Schmelzpunkt: 742
Dichte: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR