4'-Brombiphenyl-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
720097-1G
SIAL720097-1GEA
80.5
EUR
SIAL720097-1G
4'-Brombiphenyl-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
4'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉BrO₂ Molecular Weight: 277,12 g/mol |
MDL:
MFCD01318398 CAS-Nummer: 885951-66-6 |