(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
720216-5G
SIAL720216-5GEA
28.6
EUR
SIAL720216-5G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,17 g/mol |
MDL:
MFCD07782132 CAS-Nummer: 23876-15-5 |