2-Amino-4-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brompyridin-2-amin, 4-Brom-2-pyridylamin
720224-1G
SIAL720224-1GEA
33.3
EUR
SIAL720224-1G
2-Amino-4-brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-bromopyridine
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173,01 g/mol |
MDL:
MFCD01646115 CAS-Nummer: 84249-14-9 |