2-Amino-3-chlorpyrazin ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
720364-1G
SIAL720364-1GEA
26
EUR
SIAL720364-1G
2-Amino-3-chlorpyrazin ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-chloropyrazine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129,55 g/mol Schmelzpunkt: 164-169 °C |
MDL:
MFCD04114305 CAS-Nummer: 6663-73-6 |