Ethyl-5-oxazolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl oxazole-5-carboxylate
720763-1G
SIAL720763-1GEA
33.3
EUR
SIAL720763-1G
Ethyl-5-oxazolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ Molecular Weight: 141,13 g/mol |
MDL:
MFCD04114930 CAS-Nummer: 118994-89-1 |