1H-Indazol-6-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
720828-250MG
SIAL720828-250MGEA 156 EUR
SIAL720828-250MG
1H-Indazol-6-boronsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-6-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MDL: MFCD04972419
CAS-Nummer: 885068-10-0