4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, 4-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
720852-1G
SIAL720852-1GEA
152
EUR
SIAL720852-1G
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BFO₄ Molecular Weight: 266,07 g/mol |
MDL:
MFCD12756466 CAS-Nummer: 1050423-87-4 |