3-Amino-5-brom-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-2-chlor-3-pyridylamin
720909-5G
SIAL720909-5GEA
53.8
EUR
SIAL720909-5G
3-Amino-5-brom-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Molecular Weight: 207,46 g/mol |
MDL:
MFCD02682092 CAS-Nummer: 588729-99-1 |