3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
721042-5G
SIAL721042-5GEA
122
EUR
SIAL721042-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₆ Molecular Weight: 210.94 g/mol |
MDL:
MFCD00757433 CAS-Nummer: 101084-81-5 |