2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
721220-1G
SIAL721220-1GEA
263
EUR
SIAL721220-1G
2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₈H₃₃NSn Molecular Weight: 382,16 g/mol |
MDL:
MFCD07787401 CAS-Nummer: 259807-95-9 |