2,5-Furandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Furandicarboxylic acid
722081-5G
SIAL722081-5GEA
242
EUR
SIAL722081-5G
2,5-Furandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄O₅ Molecular Weight: 156,09 g/mol |
MDL:
MFCD00016582 CAS-Nummer: 3238-40-2 EINECS: 221-800-8 |