α-Brom-2-chlorphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
722235-25G
SIAL722235-25GEA
38.4
EUR
SIAL722235-25G
α-Brom-2-chlorphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2-chlorphenylessigsäure
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Molecular Weight: 249,49 g/mol |
MDL:
MFCD03428513 CAS-Nummer: 29270-30-2 |