3-Amino-5-brom-2-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
722391-5G
SIAL722391-5GEA
78.8
EUR
SIAL722391-5G
3-Amino-5-brom-2-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Molecular Weight: 191.0011 g/mol |
MDL:
MFCD06659524 CAS-Nummer: 884495-22-1 |