Nickel(II)carbonat basisch Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

72248-1KG 72248-250G
SIAL72248-1KGEA 139 EUR
SIAL72248-1KG SIAL72248-250G
Nickel(II)carbonat basisch Hydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)carbonat basisch Hydrat
Formel: ~NiCO₃ · 2Ni(OH)₂ · 4H₂O
MDL: MFCD00016262
CAS-Nummer: 12607-70-4
EINECS: 235-715-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR