5-Brom-o-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-methylphenol, 4-Brom-2-hydroxytoluol, 1-Brom-3-hydroxy-4-methylbenzol
722480-10G
SIAL722480-10GEA
105
EUR
SIAL722480-10G
5-Brom-o-kresol, Sigma-Aldrich®
5-Brom-o-kresol
Formel:
C₇H₇BrO Molecular Weight: 187.04 g/mol |
MDL:
MFCD08061906 CAS-Nummer: 36138-76-8 |