5-Isochinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Isoquinoline-5-carboxylic acid
722626-250MG
SIAL722626-250MGEA
35.4
EUR
SIAL722626-250MG
5-Isochinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,17 g/mol |
MDL:
MFCD03788744 CAS-Nummer: 27810-64-6 |